Learn More
Keystone Cleanroom Products Blue SMS Sterilization Wraps, 88 gsm
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17891491 Alle ansehen Keystone Cleanroom Products Produkte
Change view
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
10,2 x 10,2 cm (4 x 4 in.)
101,6 x 101,6 cm (40 x 40 in.)
114,3 x 114,3 cm (45 x 45 in.)
114,3 x 121,9 cm (45 x 48 in.)
121,9 x 121,9 cm (48 x 48 in.)
137,2 x 137,2 cm (54 x 54 in.)
137,2 x 182,9 cm (54 x 72 in.)
15,2 x 15,2 cm (6 x 6 in.)
152,4 x 152,4 cm (60 x 60 in.)
152,4 x 203,2 cm (60 x 80 in.)
20,3 x 20,3 cm (8 x 8 in.)
22,9 x 22,9 cm (9 x 9 in.)
22,9 x 30,5 cm (9 x 12 in.)
3,8 x 3,8 cm (1,5 x 1,5 in.)
30,5 x 30,5 cm (12 x 12 in.)
38,1 x 38,1 cm (15 x 15 in.)
45,7 x 45,7 cm (18 x 18 in.)
45,7 x 55,9 cm (18 x 22 in.)
5,1 x 5,1 cm (2 x 2 in.)
50,8 x 50,8 cm (20 x 20 in.)
61 x 61 cm (24 x 24 in.)
7,6 x 7,6 cm (3 x 3 in.)
76,2 x 76,2 cm (30 x 30 in.)
91,4 x 91,4 cm (36 x 36 in.)
Packungsgröße:
100 Stück
1000 Stück
250 Stück
3000 Stück
50 Stück
24 product options available for selection
Product selection table with 24 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) unitSize
17891491 3,8 x 3,8 cm (1,5 x 1,5 in.) 3000 Stück
17801501 5,1 x 5,1 cm (2 x 2 in.) 3000 Stück
17811501 7,6 x 7,6 cm (3 x 3 in.) 3000 Stück
17821501 10,2 x 10,2 cm (4 x 4 in.) 3000 Stück
17831501 15,2 x 15,2 cm (6 x 6 in.) 3000 Stück
17841501 20,3 x 20,3 cm (8 x 8 in.) 1000 Stück
17851501 22,9 x 22,9 cm (9 x 9 in.) 1000 Stück
17861501 22,9 x 30,5 cm (9 x 12 in.) 1000 Stück
17871501 30,5 x 30,5 cm (12 x 12 in.) 1000 Stück
17881501 38,1 x 38,1 cm (15 x 15 in.) 1000 Stück
17891501 45,7 x 45,7 cm (18 x 18 in.) 1000 Stück
17801511 45,7 x 55,9 cm (18 x 22 in.) 1000 Stück
17811511 50,8 x 50,8 cm (20 x 20 in.) 1000 Stück
17821511 61 x 61 cm (24 x 24 in.) 250 Stück
17831511 76,2 x 76,2 cm (30 x 30 in.) 250 Stück
17841511 91,4 x 91,4 cm (36 x 36 in.) 250 Stück
17851511 101,6 x 101,6 cm (40 x 40 in.) 250 Stück
17861511 114,3 x 114,3 cm (45 x 45 in.) 250 Stück
17871511 114,3 x 121,9 cm (45 x 48 in.) 250 Stück
17881511 121,9 x 121,9 cm (48 x 48 in.) 250 Stück
17891511 137,2 x 137,2 cm (54 x 54 in.) 100 Stück
17801521 137,2 x 182,9 cm (54 x 72 in.) 100 Stück
17811521 152,4 x 152,4 cm (60 x 60 in.) 100 Stück
17821521 152,4 x 203,2 cm (60 x 80 in.) 50 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 24 options available.
24 options
Product Code. 17891491 Supplier Keystone Cleanroom Products Supplier No. KCRP60001.5X01.5
Only null left
Add to basket
Add to basket
SMS sterilization wraps provide a microbial barrier and are ideal for pharmaceutical production applications. They are designed for use in steam, ethylene oxide, and hydrogen peroxide sterilization processes.
  • In einer ISO 8-konformen Reinraumumgebung hergestellt und verpackt
  • Sauber – keine Cellulose
  • Starkes, reißfestes Material (88 g/m2)
  • Weiches und drapierfähiges Gewebe
  • Ein umfangreiches Größensortiment bedeutet weniger Schneiden
  • Die hydrophobe Barriere ermöglicht Sterilisationsgase, verhindert jedoch das Eindringen von Flüssigkeiten und Mikroorganismen
  • In versiegelte, markierte Polybeutel mit Chargennummer und Herstellungsdatum verpackt, womit eine vollständige Rückverfolgbarkeit gewährleistet ist
  • Konformitätsbescheinigungen im Lieferumfang enthalten
  • Hergestellt in den USA
Specifications
Autoklavierbar Autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität COC
Verschlusstyp None
Farbe Blau
Einwegprodukt Single-use
Material SMS-Faser
Sterilität Unsteril
Latexfrei Ja
Feuchtigkeitsdurchdringungsrate 5.1 cm
Anzahl pro Karton 3 in.
Anzahl pro Packung 7.6 cm
Außenverpackung 4 in.
Innere Schutzverpackung 6 in.
Menge 15.2 cm
Beständig gegen 8 in.
Größe 20.3 cm
Sterilisationsmethode 22.9 cm
Temperaturbereich (angloamerikanisch) 12 in.
Temperaturbereich (metrisch) 121°bis 125 °C
Dicke (angloamerikanisch) 12 in.
Abmessungen (L x B) 3,8 x 3,8 cm (1,5 x 1,5 in.)
Länge (angloamerikanisch) 1.5 cm
Breite (angloamerikanisch) 1.5 cm
Produkttyp Sterilisationsverpackung (Hochleistung)