Learn More
Sampling Systems™ Blue SteriWare™ Liquid Funnels
BIOPHARMA
Artikelnummer. p-7239871 Alle ansehen Sampling Systems Produkte
Click to view available options
Sterilität:
Steril
Unsteril
Packungsgröße:
50 Stück
Artikelnummer. 17574656
Marke: Sampling Systems™ 8370B100
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Remove the risk of cross contamination and improve your quality control practices by dispensing liquids with blue SteriWare™ Liquid Funnels. Manufactured in our cleanroom and available sterile, these funnels are ideal for use in a wide range of applications in the food industry.
  • Unsere Einweg-Flüssigkeitstrichter sind ideal für den Einsatz in Labors und Fertigungsbereichen.
  • Diese Trichter sind aus lebensmitteltauglichen Polymeren hergestellt und können direkt aus dem Beutel verwendet werden.
  • Durch die hellblaue Farbe sind sie leicht zu erkennen, wenn sie versehentlich in das Material fallen oder im Material verbleiben.
  • SteriWare™-Trichter sind steril und nicht steril erhältlich.
  • SteriWare™ ist das größte Sortiment an Einweg-Geräten für Probenahme-, Labor- und Produktionsarbeiten auf dem Markt.
  • Das gesamte Sortiment wird in einem Reinraum hergestellt und wird mit einer erstklassigen pharmazeutischen Dokumentation geliefert.
  • Einfach den Trichter auswickeln und verwenden.
  • Die Trichter sind mit einer seitlichen Lasche ausgestattet, sodass sie leicht zu halten sind.
  • Die einzeln verpackten Trichter bestehen aus PP, das FDA/EC-konform ist.
  • Das verwendete Material ist außerdem als BSE/TSE-frei zertifiziert. Die sterilen Trichter entsprechen SAL 10-6
  • Die Trichter werden mit einem chargenspezifischen Zertifikat geliefert, das das Herstellungsdatum, das Verfallsdatum und das Bestrahlungszertifikat (nur für sterile Trichter) enthält.
Spezifikation
Oberer Durchmesser (metrisch) 100 mm
Material Polypropylen
Farbe Blau