Learn More
Sampling Systems™ Blaue SteriWare™ Schaber
BIOPHARMA
Artikelnummer. 17584686 Alle ansehen Sampling Systems Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Sterilität:
Steril
Unsteril
Packungsgröße:
100 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Sterilität unitSize
17584686 Unsteril 100 Stück
17594686 Steril 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17584686 Lieferant Sampling Systems™ Lieferanten-Nr. 8785B75
Verfügbar ab: 24-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
The risk of cross contamination is eliminated by using Blue SteriWare™ Scrapers. Cleanroom manufactured and available sterile, these funnels are ideal for scraping and cleaning in the food, cosmetic, and pharmaceutical industry. Blue color allows you to see the scraper if left in product.
  • Diese Reihe von blauen Einweg-Schabern ist steril und nicht steril erhältlich.
  • Sie werden aus hochwertigen Polymeren hergestellt.
  • Diese Schaber eignen sich ideal für die Herstellung von Cremes, Salben und Pasten.
  • Durch die leuchtend blaue Farbe sind sie leicht zu erkennen, wenn sie versehentlich im Produkt zurückgelassen werden.
  • SteriWare™ Schaber sind steril und nicht steril erhältlich.
  • Geformt und verpackt in einem Reinraum.
  • Einzeln verpackt.
  • Hergestellt aus FDA- und EU-konformen Materialien.
  • BSE/TSE-frei.
  • Vollständige Chargenrückverfolgbarkeit.
  • Durch Gammabestrahlung sterilisiert erhältlich (SAL 10-6).
Spezifikation
Sterilität Unsteril
Abmessungen (L x B) 75 x 75 mm
Material Polypropylen
Verpackung Einzeln verpackt