Learn More
3M™ Blaue Schutzoveralls mit weißem Rückeneinsatz aus Polypropylen auf SMS-Basis
Beschreibung
- Product Type: Protective Coverall
- Hood: 3-Panel
- Closure: 2-Way Zip and Storm Flap
- Seams: Serged
- Waist: Elasticated
- Ankles: Elasticated
- Cuff: Knitted
- Weight: 54 gsm
- Protection: Nuclear Particulate Resistance (EN 1073-2), Type 5 Dust (EN ISO 13982-1), Type 6 Liquid Splash (EN 13034), Flame-Spread Resistant (ISO 14116 Index 1), and Antistatic (EN 1149-5)
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Schutzoveralls |
| Größe | Extragroß |
| Taillenform | Elastisch |
| Flaschenhalstyp | Mit Haube |
| Haubenausführung | 3-teilig |
| Schutzartklasse | Kategorie III |
| Widerstand | Flamme |
| Höhe (angloamerikanisch) | 70.5 to 73.6 in. |
| Höhe (metrisch) | 179 bis 187 cm |
| Modell | Verstärkter Zwickel |