Learn More
Kimberly-Clark™ WypAll™ X80 Kritisch Clean™ Farbcodierte blaue Reinigungstücher 7565, 10 Packungen à 25 Stück
Artikelnummer. 10293762
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
416 x 344 mm
Packungsgröße:
10 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) unitSize
10293762 416 x 344 mm 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10293762 Lieferant Kimberly-Clark™ Lieferanten-Nr. 7565
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Blaue, farbcodierte Reinigungstücher für den Langzeitgebrauch sind für anspruchsvolle Wartungs- und Reinigungsarbeiten in der Lebensmittelverarbeitung und im Gesundheitswesen konzipiert. Die Tücher sind für den Kontakt mit Lebensmitteln zertifiziert und in 4 Farben erhältlich, um Kreuzkontaminationen zu vermeiden. 10 Packungen à 25 ineinander gefaltete Tücher, 1-lagig (insgesamt 250 Stück).
  • Jede Packung enthält 25 strapazierfähige blaue Reinigungstücher.
  • Die einlagigen, strapazierfähigen Wischtücher sind für die farbcodierte Reinigung konzipiert.
  • Für Lebensmittelkontakt zertifiziert und in 4 verschiedenen Farben erhältlich, um Kreuzkontaminationen zu vermeiden.
  • Fortschrittlich Hydroknit™ Die Technologie gewährleistet, dass jedes Wischtuch stark und schnell saugfähig ist.
  • Entwickelt zur Verbesserung der gesetzlich vorgeschriebenen Hygienepraktiken am Arbeitsplatz und der Einhaltung der Vorschriften
  • Speziell entwickelt für anspruchsvolle Wartungs- und Reinigungsaufgaben in der Lebensmittelverarbeitung und im Gesundheitswesen
  • Erhältlich in einer hygienischen Polyverpackung, die zum Schutz vor Verunreinigungen beiträgt.
  • Die Einzelblattentnahme verhindert, dass Schmutz die Reinigungstücher berührt und kontrolliert gleichzeitig den Verbrauch.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Hochleistungs-Scheibenwischer
Länge (angloamerikanisch) 9,055 in.
Länge (metrisch) 416  mm
Breite (angloamerikanisch) 9,055 in.
Breite (metrisch) 23.4 cm
Material Polypropylen
Farbe Blau
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Abmessungen (L x B) 416 x 344 mm
Format Zusammengefaltet
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für Industriebereiche, in denen eine starke Aufgabentrennung erforderlich ist
Verpackungsmenge 250 Packungen
Lage 1-lagig