Learn More
SI Analytics™ BlueLine pH-Kombinationselektrode mit konisch zulaufender Membran
Artikelnummer. p-8014059 Alle ansehen SI Analytics Produkte
Click to view available options
Anschlusstypen:
DIN
DIN und 4 mm Bananenstecker, 4 mm Banana Plug
Metrohm Stecker
Steckkopf
Modell:
Blueline 11 PH
Blueline 14 PH Id
Blueline 17 pH-R
Blueline 18 PH
Blueline pH 12
Blueline pH 14
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12058083
Marke: SI Analytics™ 285129147
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Genaue und schnelle Messung durch präzise Fertigung und hochwertiges Material. SI Analytics™ BlueLine pH-Kombinationselektrode mit konischer Membran ist für die Verwendung mit kritischen Messungen geeignet.
  • Glaskörper mit robuster konusförmiger Membran, Ag/AgCl-Referenzsystem
  • Für allgemeine Anwendungen
  • Elektrolyt-KCl 3 mol/l
  • Mit festem Kabel von 1 m, Ø = 5 mm, DIN- oder BNC-Verbindungsstück und 4 mm-Bananenstecker-Kabel
  • SCHOTT® Instruments BlueLine 14 pH (DIN-Stecker + Bananenstecker, festes Kabel)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Anschlusstypen DIN und 4 mm Bananenstecker, 4 mm Banana Plug
Diaphragma Platinmembran
Material Glas
pH-Bereich 0 bis 14
Typ pH-Kombinationselektrode
Internes Bezugssystem Ag/AgCl
Membran Konus
Modell Blueline pH 14
Temperaturbereich (metrisch) -5 bis + 100 °C
Länge (metrisch) 120 mm
Durchmesser (metrisch) 12 mm