Learn More
SI Analytics™ BlueLine pH-Kombinationselektrode mit Zylindermembran
Alle ansehen SI Analytics Produkte
Click to view available options
Anschlusstypen:
BNC-Anschluss
DIN
DIN und 4 mm Bananenstecker, 4 mm Banana Plug
Steckkopf
Modell:
BlueLine 23 bis 2 pH
Blueline 28 PH -P
Blueline pH 22
Blueline pH 23
Blueline pH 24
Blueline pH 25
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Kunststoffkörper mit Ag/AgCl-Referenzsystem.
- Gelelektrolyt
- Festes Kabel 1 m, Ø = 5 mm, DIN- oder BNC-Verbindungsstück und 4 mm-Bananenstecker
- Zur allgemeinen Verwendung
- SCHOTT® Instruments BlueLine 28 pH (DIN-Stecker + Bananenstecker, festes Kabel, Pt 1000-Sensor
Spezifikation
Spezifikation
| Anschlusstypen | DIN und 4 mm Bananenstecker, 4 mm Banana Plug |
| Diaphragma | Fasermembran |
| Material | Kunststoff |
| pH-Bereich | 0 bis 14 |
| Typ | pH-Kombinationselektrode |
| Internes Bezugssystem | Ag/AgCl |
| Membran | Zylinder |
| Modell | Blueline 28 PH -P |
| Temperaturbereich (metrisch) | -5 °C bis +80 °C |
| Länge (metrisch) | 120 mm |
| Mehr anzeigen |