Learn More
SI Analytics™ BlueLine pH-Kombinationselektrode mit Zylindermembran
Artikelnummer. 10413511 Alle ansehen SI Analytics Produkte
Click to view available options
Anschlusstypen:
BNC-Anschluss
DIN
DIN und 4 mm Bananenstecker, 4 mm Banana Plug
Steckkopf
Modell:
BlueLine 23 bis 2 pH
Blueline 28 PH -P
Blueline pH 22
Blueline pH 23
Blueline pH 24
Blueline pH 25
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10413511
Marke: SI Analytics™ 285129233
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Genaue und schnelle Messung durch präzise Fertigung und hochwertiges Material. Die SI Analytics™ BlueLine pH-Kombinationselektrode mit zylindrischer Membran verfügt über ein Gel-Elektrolyt und einen Kunststoffschaft zur allgemeinen Verwendung.
  • In verschiedenen Anschlussarten erhältlich
  • Für die allgemeine Anwendung
  • 120 mm Stablänge
  • Zylindrische Glasmembran Typ A
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Anschlusstypen DIN
Diaphragma Fasermembran
Material Kunststoff
pH-Bereich 0 bis 14
Typ pH-Kombinationselektrode
Internes Bezugssystem Ag/AgCl
Membran Zylinder
Modell Blueline pH 23
Temperaturbereich (metrisch) -5 bis + 100 °C
Länge (metrisch) 120 mm
Durchmesser (metrisch) 12 mm