Learn More
SI Analytics™ BlueLine pH-Kombinationselektrode mit Zylindermembran
Alle ansehen SI Analytics Produkte
Click to view available options
Anschlusstypen:
BNC-Anschluss
DIN
DIN und 4 mm Bananenstecker, 4 mm Banana Plug
Steckkopf
Modell:
BlueLine 23 bis 2 pH
Blueline 28 PH -P
Blueline pH 22
Blueline pH 23
Blueline pH 24
Blueline pH 25
Packungsgröße:
1 Stück
Beskrivelse
- In verschiedenen Anschlussarten erhältlich
- Für die allgemeine Anwendung
- 120 mm Stablänge
- Zylindrische Glasmembran Typ A
Tekniske data
Tekniske data
| Anschlusstypen | DIN und 4 mm Bananenstecker, 4 mm Banana Plug |
| Diaphragma | Fasermembran |
| Material | Kunststoff |
| pH-Bereich | 0 bis 14 |
| Typ | pH-Kombinationselektrode |
| Internes Bezugssystem | Ag/AgCl |
| Membran | Zylinder |
| Modell | Blueline pH 24 |
| Temperaturbereich (metrisch) | -5 °C bis +80 °C |
| Länge (metrisch) | 120 mm |
| Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion