Learn More
SI Analytics™ BlueLine pH-Kombinationselektrode mit Zylindermembran
Artikelnummer. 10797664 Alle ansehen SI Analytics Produkte
Change view
Click to view available options
Anschlusstypen:
BNC-Anschluss
DIN
DIN und 4 mm Bananenstecker, 4 mm Banana Plug
Steckkopf
Modell:
BlueLine 23 bis 2 pH
Blueline 28 PH -P
Blueline pH 22
Blueline pH 23
Blueline pH 24
Blueline pH 25
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Anschlusstypen Modell unitSize
10797664 DIN BlueLine 23 bis 2 pH 1 Stück
10483691 BNC-Anschluss Blueline pH 25 1 Stück
10413511 DIN Blueline pH 23 1 Stück
10770602 Steckkopf Blueline pH 22 -
10185350 DIN und 4 mm Bananenstecker, 4 mm Banana Plug Blueline 28 PH -P 1 Stück
10642361 DIN und 4 mm Bananenstecker, 4 mm Banana Plug Blueline pH 24 1 Stück
6 options
Artikelnummer. 10797664
Marke: SI Analytics™ 1063462
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Genaue und schnelle Messung durch präzise Fertigung und hochwertiges Material. Die SI Analytics™ BlueLine pH-Kombinationselektrode mit zylindrischer Membran verfügt über ein Gel-Elektrolyt und einen Kunststoffschaft zur allgemeinen Verwendung.
  • In verschiedenen Anschlussarten erhältlich
  • Für die allgemeine Anwendung
  • 120 mm Stablänge
  • Zylindrische Glasmembran Typ A
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Anschlusstypen DIN
Diaphragma Fasermembran
Material Kunststoff
pH-Bereich 0 bis 14
Typ pH-Kombinationselektrode
Internes Bezugssystem Ag/AgCl
Membran Zylinder
Modell BlueLine 23 bis 2 pH
Temperaturbereich (metrisch) -5 °C bis +80 °C
Länge (metrisch) 120 mm
Durchmesser (metrisch) 12 mm