Learn More
SI Analytics™ BlueLine pH-Kombinationselektrode
Artikelnummer. 10672551 Alle ansehen SI Analytics Produkte
Click to view available options
Diaphragma:
Fasermembran
KPG Ringspalt-Membran
Keramikmembran
Lochmembran
Platinmembran
Schliffdiaphragma
Länge (metrisch):
120 mm
120 mm
170 mm
40/80 mm
65,25 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10672551
Marke: SI Analytics™ 285129311
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Genaue und schnelle Messung durch präzise Fertigung und hochwertiges Material. SI Analytics™ BlueLine Spezialsensorelektroden sind pH-Elektroden für eine Vielzahl von speziellen Anwendungen wie Reinstwasser und Emulsionen oder Messungen in halbfesten Proben.
SCHOTT™ Instruments BlueLine 31 Rx mit Glasschaft, Referenzsystem: Silber/Silberchlorid. Elektrolyt flüssig, KCI 3 mol/l. Mit Platin-Scheiben-Sensor. Mit Steckkopf, passende Anschlusskabel L1A oder L1BNC bitte separat bestellen. Für universelle Anwendungen.
Typ: BlueLine 31 Rx
Anschluss: S7-Steckkopf
φ/L: 12/120mm
Diaphragma: Keramik
Temp.-Sensor: Nein
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Redox Elektrode Rx 31
Anschlusstypen Steckkopf
Diaphragma Keramikmembran
Material Glas
Typ pH-Kombinationselektrode
Internes Bezugssystem Ag/AgCl
Membran Zylinder
Modell Blueline 31 R
Temperaturbereich (metrisch) -5 bis + 100 °C
Länge (metrisch) 120 mm
Durchmesser (metrisch) 12 mm