Beschreibung
- Mit Temperaturfühler
- Für die allgemeine Anwendung
- 120 mm Stablänge
- Zylindrische Glasmembran Typ A
Spezifikation
Spezifikation
| Anschlusstypen | BNC-Klinkenbuchse |
| Diaphragma | Keramik |
| Material | Glas |
| pH-Bereich | 0 bis 14 |
| Typ | pH-Kombinationselektrode |
| Enthält | 1 m festes Kabel mit BNC- Klinkenstecker |
| Internes Bezugssystem | Ag/AgCl |
| Membran | Zylinder |
| Modell | Blueline 56 |
| Temperaturbereich (metrisch) | -5 °C bis +80 °C |
| Mehr anzeigen |