Learn More
SI Analytics™ BlueLine Stecker-Kabel-Kombinationen
Alle ansehen SI Analytics Produkte
Click to view available options
Anschlusstypen:
Koaxialer Elektrodenstecker
Länge (metrisch) Kabel:
1 m
3 m
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Zur Verwendung mit der Serie BlueLine
- USB-Kabel
- In den Längen 1 oder 3 m erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
| Anschlusstypen | Koaxialer Elektrodenstecker |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | BlueLine |
| Typ | LB 1 BNC |
| Enthält | 1 m Koaxialkabel, BNC-Geräteanschluss |
| Länge (metrisch) Kabel | 1 m |