Learn More
Berkshire™ BlueSorb™ 750
Artikelnummer. 17897124 Alle ansehen Berkshire Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
30 x 30 cm
Packungsgröße:
3000 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) unitSize
17897124 30 x 30 cm 3000 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17897124 Lieferant Berkshire™ Lieferanten-Nr. BS750.1212.20
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    936.60 €
    685.19 € / 3000 Stück
    Sparen 251.41 €
    26% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
BlueSorb™ 750 ist ein Absorptionsmittel mit niedrigen extrahierbaren Anteilen und geringen Partikelzahlen. Ausgezeichnete Kombination von synthetischer Polyesterstabilität und Sauberkeit mit den saugfähigen Eigenschaften von Cellulose Die blaue Farbe ermöglicht die Unterscheidung in kritischen Bereichen.
  • Ausgezeichnete Kombination von synthetischer Polyesterstabilität und Sauberkeit mit den saugfähigen Eigenschaften von Cellulose
  • Die blaue Farbe ermöglicht die Unterscheidung und schützt so vor der Migration in kritische Bereiche.
  • Glatt, saugfähig und strapazierfähig
  • Niedrige extrahierbare Werte und Partikelanzahlen
Spezifikation
Produkttyp Oberflächenwischer
Länge (angloamerikanisch) 12 in.
Länge (metrisch) 30 cm
Breite (metrisch) 30 cm
Material Polyester-Zellulose
Farbe Blau
Abmessungen (L x B) 30 x 30 cm
Zur Verwendung mit (Anwendung) ISO Klasse 5-8