Learn More
BLZF1 Antibody (OTI8E8), Novus Biologicals Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
256.00 € - 550.00 €
Spezifikation
Antigen BLZF1
Klon OTI8E8
Verdünnung Western Blot 1:500-2000
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
30306509
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP3-44936-100ul
100 μL
550.00 €
100 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
30306348
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP3-44936-30ul
30 μL
256.00 €
30 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
BLZF1 Monoclonal antibody specifically detects BLZF1 in Human samples. It is validated for Western Blot
Spezifikation
Spezifikation
BLZF1
Western Blot 1:500-2000
Monoclonal
Purified
RUO
PBS (pH 7.3) 1% BSA, 50% glycerol
8548
IgG1
>95%
Antibody
OTI8E8
Western Blot
Unconjugated
Mouse
Human
basic leucine zipper nuclear factor 1JEM-1s, cytoplasmic protein, GOLGIN-45, JEM1, JEM-1MGC22497, JEM-1short protein, p45 basic leucine-zipper nuclear factor
Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 1-246 of human BLZF1(NP_003657) produced in E.coli.
Primary
Store at -20 degrees C. Avoid freeze/thaw cycles.