missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

BMH-21, MedChemExpress

Artikelnummer. 16461417
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
16461417 50 mg
16485886 100 mg
16475198 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16461417 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY12484

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress BMH-21 is a first-in-class DNA intercalator which inhibits RNA polymerase I (Pol I) transcription. BMH-21 possesses anticancer activity.

BMH-21 is a first-in-class DNA intercalator which inhibits RNA polymerase I (Pol I) transcription. BMH-21 possesses anticancer activity.

Tekniske data

Chemischer Name oder Material BMH-21
Physikalische Form Solid
CAS 896705-16-1
Farbe Orange
Menge 50 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C21H20N4O2
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-Kinase/protease
Löslichkeitsinformationen DMSO : 1 mg/mL (2.77 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=CC=CN2C1=NC3=C(C=C4C(C=CC=C4)=C3)C2=O)NCCN(C)C
Molekulargewicht (g/mol) 360.41
Formelmasse 360.41
Reinheit (%) 98.61%
Güte Research
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.