missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BML-277, MedChemExpress

Artikelnummer. 16435928
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16435928 10 mg 10 Milligramm
16422077 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16435928 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY13946

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress BML-277 is a selective checkpoint kinase 2 (Chk2) inhibitor with an IC50 of 15 nM.

BML-277 is a selective checkpoint kinase 2 (Chk2) inhibitor with an IC50 of 15 nM.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material BML-277
CAS 516480-79-8
Farbe Light Yellow
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C20H14ClN3O2
Menge 10 mg
Synonym Chk2 Inhibitor II
Löslichkeitsinformationen DMSO : 22.22 mg/mL (61.08 mM; Need ultrasonic)
SMILES ClC(C=C1)=CC=C1OC(C=C2)=CC=C2C3=NC4=CC(C(N)=O)=CC=C4N3
Molekulargewicht (g/mol) 363.8
Formelmasse 363.8
Reinheit (%) 97.94%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-Kinase/protease
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.