missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BMP-1/PCP Antibody (OTI3E9) - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™

Mouse Monoclonal Antibody

Marke:  Novus Biologicals NBP2-70255

Artikelnummer. 18191365

  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    673.00 €
    636.30 € / 100 Mikrogramm
    Sparen 36.70 €
    5% Rabatt

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

BMP-1/PCP Monoclonal specifically detects BMP-1/PCP in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation

Spezifikation

BMP-1/PCP
Monoclonal
LYOPH
Western Blot 1:4000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:100
BMP-1, bone morphogenetic protein 1, EC 3.4.24, EC 3.4.24.19, FLJ44432, Mammalian tolloid protein, mTld, PCOLC, PCP, PCP2, procollagen C-endopeptidase, Procollagen C-proteinase, TLD
Mouse
80.5 kDa
100 μg
Primary
Reconstitute with PBS (pH 7.3). To use this carrier-free antibody for conjugation experiments, another round of desalting is highly recommended.
Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
IgG1
Western Blot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
OTI3E9
Unconjugated
Lyophilized from PBS (pH 7.3) with 8% Trehalose with No Preservative
BMP1
Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 225-617 of human BMP1(NP_001190) produced in E.coli.
Affinity Purified
Cytokine Research
649
Human, Mouse, Rat
Lyophilized
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Aktionen

Aktionen

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt