Learn More
Invitrogen™ Human BMP-4 ELISA Kit
Artikelnummer. 15464913
Change view
Click to view available options
Menge:
5 x 96 Tests
96 Tests
Packungsgröße:
1 Set
1 Stück
Artikelnummer. Menge unitSize
15464913 96 Tests 1 Set
17115369 5 x 96 Tests 1 Stück
2 options
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 15464913
Marke: Invitrogen™ EHBMP4
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
ELISA
The Human Bone Morphogenic Protein 4 (Hu BMP-4) ELISA quantitates Hu BMP-4 in human serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Hu BMP-4. Principle of the method The Human BMP-4 solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
Das Protein, das durch dieses Gen kodiert wird, ist ein Mitglied der Familie der knochenmorphogenetischen Proteinen, die Teil der transformierenden Wachstumsfaktor-Beta-Superfamilie sind. Die Superfamilie umfasst große Familien von Wachstums- und Differenzierungsfaktoren. Die morphogenetischen Proteine der Knochen wurden ursprünglich durch die Fähigkeit eines demineralisierten Knochenextrakts identifiziert, die endochondrale Osteogenese in vivo an einer extraskeletalen Stelle zu induzieren. Dieses bestimmte Familienmitglied spielt eine wichtige Rolle bei der endochondralen Knochenbildung beim Menschen, und eine Reduktion der Expression wird mit einer Vielzahl von Knochenerkrankungen, einschließlich der vererbbaren Störung Fibrodysplasia Ossificans Progressiva in Verbindung gebracht. Die alternative Spleißung in der unübersetzten 5′-Region dieses Gens wurde beschrieben, und es werden drei Varianten benannt, die alle ein identisches Protein kodieren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zugriffsnummer Gehäuse P12644
Assay-Bereich 8.23 bis 6000 pg/ml
Assay-Empfindlichkeit: 15 pg/mL
Kalibrierbereich 15pg/mL bis 6000pg/mL
Assay Festphasen-Sandwich-ELISA
Konjugat Biotin
Produkttyp ELISA-Kit
Proteinfamilie Wachstumsfaktoren und Rezeptoren
Probentyp Plasma, Serum, Überstand
Spezifität Dieses ELISA-Kit weist keine Kreuzreaktivität mit einem der getesteten Zytokine auf: Humanes Angiogenin, BDNF, BLC, BMP-6, BMP-7, ENA-78, FGF-4, IL-1 alpha, IL-1 beta, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-7, IL-8, IL-9, IL- 10, IL-11, IL-12 p70, IL-12 p40, IL-13, IL-15, IL-309, IP-10, G-CSF, GMCSF, IFN-gamma, Leptin, MCP-1, MCP-2, MCP-3, MDC, MIP-1 alpha, MIP-1 beta, MIP-1 delta, PARC, PDGF, RANTES, SCF, TARC, TGF-beta, TIMP-1, TIMP-2, TNF-alpha, TNF-beta, TPO, VEGF.
Ausreichend für 96 Assays
Zielspezies Human
Zur Verwendung mit (Anwendung) ELISA, Protein-Assays, Proteinbiologie, Krebsbiologie, Immunologie, Neurowissenschaften, Neurobiologie, Proteinnachweis, Proteinanalyse
Zur Verwendung mit (Geräte) Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
Gen-ID (Entrez) 652
Gensymbol BMP2B, BMP2B1, MCOPS6, OFC11, ZYME
Interassay-VK < 12 %
Intraassay-VK < 10 %
Kitinhalt Vorbeschichtete 96-Well-Platte, Standard, Biotinylierter Nachweisantikörper, Biotinylierter Nachweisantikörper, SAV-HRP, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten
Marker oder Farbstoff HRP
Menge 96 Tests
Kennzeichnung RUO
Forschungsgebiet Angiogenese
Probenvolumen Plasma, 50 μl; Serum, 50 μl; Überstand, 100 μl
Lagerungsbedingungen 2 bis 8 °C
Synonym BMP2B, BMP2B1, MCOPS6, OFC11, ZYME
Ziel Human
Prüfzeit 1 h 20 min
Gesamte Assay-Zeit 4 h 45 min