Learn More
Brady™ BMP™ 50 Serie Wiederablösbare Drucketiketten aus Vinylgewebe
Artikelnummer. 15133349
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
BMP™41, BMP™51 und BMP™53 Drucker
BMP™51- und BMP™53-Drucker
Größe (angloamerikanisch):
0,5 x 1 in.
0.375 in. x 20 ft.
0.75 X 0.5 in.
1 X 1.25 in.
1 X 1.9 in.
Enthält:
1 (endlos)
100 Etiketten
160 Etiketten
180 Etiketten
220 Etiketten
Packungsgröße:
1 BX
1 Stück
Artikelnummer. 15133349
Marke: Brady™ 131591
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Für den Einsatz mit verschiedenen BMP™50 Etikettendruckern vorgesehen. Brady™ BMP™50 Bedruckbare, repositionierbare Etiketten aus Vinylgewebe sind mit einem abziehbaren Kleber versehen und für den Einsatz bei der Draht- und Kabelmarkierung, Komponenten- oder Gerätekennzeichnung, Barcodierung und anderen allgemeinen Kennzeichnungen vorgesehen.
Für den Einsatz mit verschiedenen BMP™ Etikettendruckern der Serie 50 vorgesehen.Brady™ BMP™ Serie 50 bedruckbare, repositionierbare Etiketten aus Vinylgewebe sind mit einem abziehbaren Kleber versehen und für den Einsatz bei der Draht- und Kabelmarkierung, Komponenten- oder Gerätekennzeichnung, Barcodierung und anderen allgemeinen Kennzeichnungen vorgesehen.
  • Kleber und Gewebeunterlage verfügen über eine ausgezeichnete Haltekraft, ermöglichen jedoch eine saubere Entfernung und Neupositionierung
  • Klebt auf allen sauberen und trockenen Oberflächen
  • Speziell formulierter Decklack für exzellente Druckqualität
  • All-in-One-Kassette mit Etikettenzufuhr und Farbband der R-6200 Serie
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität RoHS, UL
Beschreibung Etiketten für BMP51/53 Etikettendrucker
Klebstofftyp Naturkautschuk, Wiederablösbar
Farbe Schwarz, Weiß
Ausführung Seidenmatt
Format Kartusche
Material Vinylgewebe (B-498)
Print Technology Thermotransfer
Anzeigetext Keine
Zur Verwendung mit (Anwendung) Barcodierung, Komponentenkennzeichnung, Gerätekennzeichnung, Kennzeichnung für allgemeine Zwecke, Draht- und Kabelmarkierung
Zur Verwendung mit (Geräte) BMP™51- und BMP™53-Drucker
Enthält 100 Etiketten
Etiketten pro Zeile 1
Lebensdauer 2 Jahre
Menge Je 1
Form Rechteck
Größe (angloamerikanisch) 1 X 1.9 in.
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -40 bis 176 °F
Temperaturbereich (metrisch) -40 °C bis +80 °C
Zugfestigkeit 55 lb./in.
Dicke (angloamerikanisch) 0,0073 in.
Dicke (metrisch) 0.185 mm
Dimensions (LxW) 48,26 x 25,40 mm
Länge (angloamerikanisch) 100 ft. (2,01 m)
Breite (angloamerikanisch) 1 in.
Breite (metrisch) 25,40 mm
Höhe (angloamerikanisch) 1,9 in.
Höhe (metrisch) 4.83 cm