Learn More
Brady™ BMP™51/BMP™53 Kartuschen für Beschriftungsgerät: CleanLift™ Vinylband für den Innen- und Außenbereich
Artikelnummer. 12734079
Change view
Click to view available options
Farbe:
Rot auf weiß
Schwarz auf Gelb
Schwarz auf Weiß
Schwarz auf klar
Schwarz auf orange
Weiß auf Blau
Weiß auf Grün
Weiß auf Rot
Höhe (metrisch):
609,6 cm
762 cm
Breite (metrisch):
12,70 mm
38,10 mm
Packungsgröße:
1 BX
1 Stück
Artikelnummer. Farbe Höhe (metrisch) Breite (metrisch) unitSize
12734079 Weiß auf Grün 762 cm 12,70 mm 1 Stück
12774059 Schwarz auf klar 609,6 cm 38,10 mm 1 Stück
12794069 Rot auf weiß 762 cm 38,10 mm 1 Stück
12744069 Schwarz auf Gelb 762 cm 12,70 mm 1 Stück
12704079 Weiß auf Blau 762 cm 12,70 mm 1 Stück
11932872 Schwarz auf Weiß 762 cm 38,10 mm 1 Stück
12704069 Schwarz auf orange 762 cm 38,10 mm 1 Stück
12774069 Rot auf weiß 762 cm 12,70 mm 1 Stück
12714069 Schwarz auf Weiß 762 cm 12,70 mm 1 Stück
12724079 Weiß auf Blau 762 cm 38,10 mm 1 Stück
12764069 Schwarz auf Gelb 762 cm 38,10 mm 1 Stück
12764079 Weiß auf Rot 762 cm 12,70 mm 1 Stück
12754059 Schwarz auf klar 762 cm 12,70 mm 1 Stück
12784079 Weiß auf Rot 762 cm 38,10 mm 1 Stück
15171899 Schwarz auf orange 762 cm 12,70 mm 1 BX
12754079 Weiß auf Grün 762 cm 38,10 mm 1 Stück
16 options
Artikelnummer. 12734079
Marke: Brady™ 143395
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
BMP™51/BMP™53 Kassetten: CleanLift™ Vinyletiketten aus langlebigem, schrumpffreiem Vinyl mit ultrafestem Kleber eignen sich optimal für die Kennzeichnung von Rohren, Geräten, Regalen und fast allen anderen industriellen Oberflächen.
BMP™51/BMP™53 Kassetten:CleanLift™ Vinyletiketten aus langlebigem, schrumpffreiem Vinyl mit ultrafestem Kleber eignen sich optimal für die Kennzeichnung von Rohren, Geräten, Regalen und fast allen anderen industriellen Oberflächen.
  • Hochflexibles Material mit haftstarkem Permanentkleber für raue, stark strukturierte und verschmutzte Oberflächen, auch im Außenbereich
  • Passt sich an und haftet auf schwierigen Oberflächen wie lackierten Betonblöcken, lackiertem Holz, strukturiertem Kunststoff, papierummantelten Rohren und blasgeformten Gehäusen
  • Beständig gegen Chemikalien, Fette und Öle, Salzsprühnebel, Reinigungs- und Pflegemittel und allgemeine industrielle Verschmutzungen
  • All-in-One-Kassette mit Farbband und Etiketten
Spezifikation
Farbe Weiß auf Grün
Zur Verwendung mit (Geräte) BBP31 Schilder- und Etikettendrucker, GlobalMark Industrial Label Maker, MiniMark Industrial Label Printer, PowerMark Sign and Label Printer, Labelizer Plus Sign and Label Maker
Material Vinyl
Länge (angloamerikanisch) 25 ft.
Breite (angloamerikanisch) 0,5 in.
Breite (metrisch) 12,70 mm
Höhe (metrisch) 762 cm
Dicke (angloamerikanisch) 0,004 in.
Klebstofftyp Permanent
Sterilität Unsteril
Ausführung Glanz
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -40°F bis 180&Grad;F
Temperaturbereich (metrisch) -40°C bis +82°C
Zertifizierung/Konformität ASTM D 523, PSTC-133, RoHS
Zur Verwendung mit (Anwendung) Rohrmarkierungen, Pfeilklebeband, Lagermarkierungen, Warntafeln, Sicherheitshinweise, Lichtbögen und visuelle Markierungen am Arbeitsplatz im Innen- und Außenbereich
Menge Je 1