Learn More
Brady™ BMP™51/BMP™53 Kartuschen für Beschriftungsgerät: CleanLift™ Vinylband für den Innen- und Außenbereich
Artikelnummer. 12764079
Click to view available options
Farbe:
Rot auf weiß
Schwarz auf Gelb
Schwarz auf Weiß
Schwarz auf klar
Schwarz auf orange
Weiß auf Blau
Weiß auf Grün
Weiß auf Rot
Höhe (metrisch):
609,6 cm
762 cm
Breite (metrisch):
12,70 mm
38,10 mm
Packungsgröße:
1 BX
1 Stück
Artikelnummer. 12764079
Marke: Brady™ 143399
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
BMP™51/BMP™53 Kassetten: CleanLift™ Vinyletiketten aus langlebigem, schrumpffreiem Vinyl mit ultrafestem Kleber eignen sich optimal für die Kennzeichnung von Rohren, Geräten, Regalen und fast allen anderen industriellen Oberflächen.
BMP™51/BMP™53 Kassetten:CleanLift™ Vinyletiketten aus langlebigem, schrumpffreiem Vinyl mit ultrafestem Kleber eignen sich optimal für die Kennzeichnung von Rohren, Geräten, Regalen und fast allen anderen industriellen Oberflächen.
  • Hochflexibles Material mit haftstarkem Permanentkleber für raue, stark strukturierte und verschmutzte Oberflächen, auch im Außenbereich
  • Passt sich an und haftet auf schwierigen Oberflächen wie lackierten Betonblöcken, lackiertem Holz, strukturiertem Kunststoff, papierummantelten Rohren und blasgeformten Gehäusen
  • Beständig gegen Chemikalien, Fette und Öle, Salzsprühnebel, Reinigungs- und Pflegemittel und allgemeine industrielle Verschmutzungen
  • All-in-One-Kassette mit Farbband und Etiketten
Spezifikation
Farbe Weiß auf Rot
Zur Verwendung mit (Geräte) BBP31 Schilder- und Etikettendrucker, GlobalMark Industrial Label Maker, MiniMark Industrial Label Printer, PowerMark Sign and Label Printer, Labelizer Plus Sign and Label Maker
Material Vinyl
Länge (angloamerikanisch) 25 ft.
Breite (angloamerikanisch) 0,5 in.
Länge (metrisch) 7,62 m
Breite (metrisch) 12,70 mm
Höhe (metrisch) 762 cm
Dicke (angloamerikanisch) 0,004 in.
Dicke (metrisch) 0,102 mm
Klebstofftyp Permanent
Sterilität Unsteril
Beschreibung BMP41/BMP51/BMP53 Etikettendrucker-Band
Ausführung Glanz
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -40°F bis 180&Grad;F
Temperaturbereich (metrisch) -40°C bis +82°C
Zertifizierung/Konformität ASTM D 523, PSTC-133, RoHS
Zur Verwendung mit (Anwendung) Rohrmarkierungen, Pfeilklebeband, Lagermarkierungen, Warntafeln, Sicherheitshinweise, Lichtbögen und visuelle Markierungen am Arbeitsplatz im Innen- und Außenbereich
Menge Je 1