Learn More
Brady™ BMP™71 Druckerfarbband, R4300 Wachs/Harz, schwarz
Beschreibung
- Einfarbiges Farbband zum Drucken einer einzelnen Farbe auf ein Etikett
- Die Bänder der R4300 Serie basieren auf einer Wachs-/Harzformulierung, die eine hohe Umweltbeständigkeit gegen Verschmierungen und Chemikalien bietet.
- Die zuverlässige, gestochen scharfe Druckqualität der Farbbänder der R4300 Serie maximiert die Lesbarkeit von Barcodes.
- Die eigenständigen Farbbandkassetten der BMP™71 Serie werden problemlos direkt in den Drucker eingesetzt.
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Drucker-Farbband |
| Farbe | Blau |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | BMP71 Etikettendrucker |
| Print Technology | Thermotransfer |
| Länge (angloamerikanisch) | 150 ft. |
| Breite (angloamerikanisch) | 2 in. |
| Länge (metrisch) | 46 m |
| Breite (metrisch) | 50,80 mm |
| Farbfunktion | Monochrom |
| Beschreibung | Farbband für Thermotransferdrucker der Serie 4300, schwarz, für BMP71-Drucker |
| Mehr anzeigen |