Learn More
Brady™ Manipulationssichere Vinyletiketten für BMP™71 TLS 2200™ Defender™ Serie – Weiß
Artikelnummer. p-7111379
Change view
Click to view available options
Dimensions (LxW):
0,5 x 1 in.
1,9 x 3 in.
1 x 1,5 in.
Packungsgröße:
1 ROLL
Artikelnummer. Dimensions (LxW) unitSize
10221862 0,5 x 1 in. 1 ROLL
10039631 1 x 1,5 in. 1 ROLL
10335122 1,9 x 3 in. 1 ROLL
3 options
Artikelnummer. 10221862
Marke: Brady™ 018701
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Manipulationssichere Vinyletiketten (B-351) sind so konstruiert, dass sie leicht brechen und sich nicht in einem Stück entfernen lassen und so die Manipulation der Produkte anzeigen.
  • Das hochleistungsfähige weiße, matte Vinylband mit permanentem Kleber ist ideal für Anwendungen, bei denen ein Schutz gegen Produktmanipulationen erforderlich ist
  • Seien Sie vorsichtig, wenn Sie die Auflage entfernen, da das Material zerbrechlich ist
  • RoHS-konform mit 2005/618/EG zur Änderung der Konzentrationshöchstwerte der RoHS-Richtlinie 2002/95/EG
  • Arbeitstemperatur von -40 bis 180 °F (-40 bis 82 °C)
Spezifikation
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität ASTM D 1000; ASTM D 2979; ASTM G 155
Beschreibung Etikett
Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl
Farbe Weiß
Format Rolle
Material Vinyl
Print Technology Thermotransfer
Produkttyp Etikett
Zur Verwendung mit (Geräte) BMP™61-Etikettiersystem; BMP™71-Etikettendrucker; TLS 2200™ Thermisches Etikettiersystem; TLS-PC LINK™ Thermisches Etikettiersystem
Etiketten pro Zeile 1
Sprachen Kein Text
Menge 500/Rolle
Form Rechteck
Größe (angloamerikanisch) 1 x 0,5 in. (B x H)
Dimensions (LxW) 0,5 x 1 in.
Länge (angloamerikanisch) bedruckbarer Bereich 1 Zoll
Breite (angloamerikanisch) 1 in.
Breite (metrisch) 73,66 mm
Breite (angloamerikanisch) bedruckbarer Bereich 1 in.
Höhe (angloamerikanisch) 0,5 in.
Höhe (angloamerikanisch) bedruckbarer Bereich 0,5 in.