Learn More
Brady™ BMP53 Etikettendrucker-Kit
Artikelnummer. 12673910
Click to view available options
Softwaretyp:
Keine
LabelMark
LabelMark, CodeSoft
Packungsgröße:
1 BX
1 Stück
Artikelnummer. 12673910
Marke: Brady™ 710941
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Wenn Sie an Ort und Stelle gut lesbare und beständige Etiketten brauchen, benötigen Sie den Etikettendrucker BMP™51
oder BMP™53 von Brady. Er gewährleistet ein makelloses Druckergebnis, leichtes Formatieren und unterschiedliche
Etikettengrössen. Darüber hinaus bietet er die erforderliche Mobilität für die Kennzeichnung im Bereich Elektronik und
Datenkommunikation, für Kennzeichnungen im Laborbereich sowie für Gebäude- und Sicherheitskennzeichnungen.
Benutzerfreundliche, leicht einsetzbare Kassetten beinhalten das Etikettenmaterial und das Farbband!
Die Kassetten verfügen über die Smart-Cell-Technologie, die dem Drucker sagt, wie Ihr Etikett ordnungsgemäss formatiert wird. Einfach eine Kassette einsetzen, der Drucker übernimmt den Rest
Druckt mit einer Geschwindigkeit von 25,4mm/Sekunde – so müssen Sie nicht mehr auf Ihre Etiketten warten
Langlebige, integrierte Schneidevorrichtung. Das Gerät verfügt über eine selbstreinigende Schneidevorrichtung,
die jedes Material leicht schneidet und das Etikett festhält, bis Sie es benötigen
Etiketten mit einer Breite von bis zu 38,1mm
Kabelloser Einsatz
Materialien für Endlos- und gestanzte Etiketten
Magnetisch
Im Lieferumfang des Druckers ist enthalten: Hartschalenkoffer, wiederaufladbarer Li-Ion-Akku und AC-Adapter mit Netzkabel, USB-Kabel, Treiber-CD, Produkt-CD, Kurzanleitung, MC-1500-595-WT-BK
Fragen Sie unsere vielfältigen Etikettenmaterialien für nahezu jede Laboranwendung an.
Typ: Drucker BMP53, wiederaufladbarer Li-Ion-Akku und AC-Adapter/Akkuladegerät EU, LabelMark
Spezifikation
Produkttyp Etikettendrucker
Print Technology Thermotransfer
Breite (metrisch) 165 mm
Höhe (metrisch) 90 mm
Tiefe (metrisch) 215 mm
Abmessungen (L x B) 38.1 mm W
Farbfunktion Monochrom
Enthält Li-ion battery, USB cable, AC adapter with power cord, Product CD, CD with Brady printer drivers, Quick Start Guide, Bluetooth network card, LabelMark standard label software and MC-1500-595-WT BK.
Modell BMP53
Druckgeschwindigkeit 25,4 mm/s
Auflösung 300 dpi
Softwaretyp LabelMark, CodeSoft
Anschlusstypen USB, Bluetooth. Optional: Ethernet, WiFi
Gewicht (metrisch) 1.28 kg
Zur Verwendung mit (Anwendung) For labeling various purposes, such as electric field, data communication, safety and building, product and panel manufacturing, and laboratories
Menge Je 1
Gewährleistung 2 Jahre