Learn More
Brady™ BMP61 M611 Nylon Labels
Beschreibung
- Betriebstemperatur von -40 bis 193 °F (-40 bis 90 °C)
- Flaches Material, das auf glatten, rauhen oder pulverbeschichteten Oberflächen haftet, sowie auf unregelmäßigen Oberflächen oder Oberflächen mit geringer Oberflächenenergie
Spezifikation
Spezifikation
| Klebstofftyp | Acryl |
| Farbe | Rot |
| Material | Nylon |
| Print Technology | Thermotransfer |
| Produkttyp | Etiketten |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Labor-ID – Flaschen, Röhrchen und Fläschchen |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | BMP™61 Beschriftungssystem, BradyPrinter™ M611 |
| Größe (angloamerikanisch) | 0,375 x 0,375 in. |
| Dicke (angloamerikanisch) | 0,0065 in. |
| Breite (angloamerikanisch) | 0,375 in. |
| Mehr anzeigen |