Learn More
Brady™ BMP71 Schwarzweiß-Etikettendrucker
Artikelnummer. 10076204
Click to view available options
Keyboard Type:
AZERTY
CYRILLIC
QWERTY
QWERTZ
Softwaretyp:
LabelMark
LabelMark, Markware
Workstation
Steckertyp:
EU-Stecker
UK-Stecker
Unit Size:
1 Stück
Product Code. 10076204
Brand: Brady™ 710603
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
View alternative products
Tragbarer Etikettendrucker
Der BMP™71 ist Bradys mobiler Hochleistungsdrucker zur Erstellung von Sicherheitshinweisen
(Schilder und Rohrmarkierer) und Kennzeichnungen im Laborbereich.
Grosses, gut lesbares Farbdisplay mit Touch-Screen-Anzeige
Einfaches Einlegen des Materials
Nur ein Drucker für alle Anwendungen
Stand-Alone-Betrieb
Noch mehr Gestaltungsmöglickeiten mit der Etikettendesignsoftware LabelMark ™ und MarkWare ™
Dateitransfer zwischen Drucker und PC-Software
Für den mobilen Einsatz: leistungsfähiger Akku und komfortabler Griff
Barcode – Zeit/Datum-Stempel – über 500 Grafiken integriert
Innovative Smart-Cell-Technologie für alle Materialien und Bänder
Etiketten bis zu einer Breite von 50,80mm
Etiketten bis zu einer Länge von 101,60 cm
Lieferumfang: Hartschalenkoffer, Batterie, AC Adapter/Batterieladegerät, USB Kommunikationskabel, Rollenadapter für TLS/HandiMark Materialien, Reinigungsset, Produkt-CD (mit Druckertreiber, 8 Trainings-Lektionen, Benutzerhandbuch), Kurzbedienungsanleitung, schwarzes Farbband M71-R6000,
Vorgestanzte Etiketten M71-31-423 und Endlosrolle M71C-2000-580-WT
Fragen Sie unsere vielfältigen Etikettenmaterialien für nahezu jede Laboranwendung an.
Typ: BMP71-QWERTZ-EU
Specifications
Produkttyp Etikettendrucker
Displaytyp LCD
Print Technology Thermotransfer
Länge (metrisch) 332,70 mm
Breite (metrisch) 241,3 mm
Höhe (metrisch) 116,80 mm
Tiefe (metrisch) 332,70 mm
Abmessungen (L x B) 241,30 x 332,70 mm
Farbfunktion Monochrom
Enthält 2 label rolls, 1 black ribbon cartridge, rechargeable battery, AC adapter, USB communication cable, adapter for TLS2200™ / HandiMark™ material roll, Quick Start Guide, product CD (with printer drivers, examples, comprehensive user manual), cleaning
Sprachen Dänisch, Deutsch, Englisch, Finnisch, Französisch, Italienisch, Niederländisch, Norwegisch (Bokmål), Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Schwedisch, Spanisch
Hauptspeicher 200 MB - bis zu 100.000 Etiketten
Druckgeschwindigkeit 38,10 mm/s
Auflösung 300 dpi
Softwaretyp LabelMark, Markware
Anschlusstypen USB
Temperaturbereich (metrisch) 4° bis 49° C
Gewicht (metrisch) 2,49 kg
Zur Verwendung mit (Anwendung) Allgemeine Etikettierung und Kennzeichnung von elektronischen Bauteilen, Laborkennzeichnung, Sicherheitsschilder, Draht- und Kabelkennzeichnung
Menge Je 1
Gewährleistung 2 Jahre
Kennwerte der Stromversorgung 220 V
Keyboard Type QWERTZ
Steckertyp EU-Stecker