Learn More
Brady™ BMP71 Schwarzweiß-Etikettendrucker
Descripción
Das Flaggschiff der tragbaren Brady Drucker, der mobile BMP™71 Etikettendrucker, ist ein hochwertiger tragbarer Drucker für Draht- und Kabeletiketten, der ideal für die Telekommunikation/Datenkommunikation und den elektrischen Bereich ist, sich aber auch perfekt für das Drucken von Gesundheits- und Sicherheitsschildern und -etiketten in einer Vielzahl anderer Arbeitsumgebungen eignet.
- Elektronische und allgemeine Kennzeichnung, Laborkennzeichnung, Sicherheitskennzeichnung, Draht- und Kabelmarkierung
- Endlosband und Stanzetiketten
- 500+ Symbole im Lieferumfang enthalten
- Maximale Etikettenbreite 50.8 mm
- Empfohlener Verbrauch pro Tag: 1000
- Maximale Druckbreite 45.97 mm
- Druckgeschwindigkeit 38 mm/s
- Auflösung 300 dpi
- Höhe 116.80 mm
Especificaciones
Especificaciones
| Produkttyp | Etikettendrucker |
| Displaytyp | LCD |
| Print Technology | Thermotransfer |
| Länge (metrisch) | 332,70 mm |
| Breite (metrisch) | 241,3 mm |
| Höhe (metrisch) | 116,80 mm |
| Tiefe (metrisch) | 332,70 mm |
| Abmessungen (L x B) | 241,30 x 332,70 mm |
| Farbfunktion | Monochrom |
| Enthält | 2 label rolls, 1 black ribbon cartridge, rechargeable battery, AC adapter, USB communication cable, adapter for TLS2200™ / HandiMark™ material roll, Quick Start Guide, product CD (with printer drivers, examples, comprehensive user manual), cleaning |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?