Learn More
Brady™ BMP71 Schwarzweiß-Etikettendrucker
Beschreibung
Das Flaggschiff der tragbaren Brady Drucker, der mobile BMP™71 Etikettendrucker, ist ein hochwertiger tragbarer Drucker für Draht- und Kabeletiketten, der ideal für die Telekommunikation/Datenkommunikation und den elektrischen Bereich ist, sich aber auch perfekt für das Drucken von Gesundheits- und Sicherheitsschildern und -etiketten in einer Vielzahl anderer Arbeitsumgebungen eignet.
- Elektronische und allgemeine Kennzeichnung, Laborkennzeichnung, Sicherheitskennzeichnung, Draht- und Kabelmarkierung
- Endlosband und Stanzetiketten
- 500+ Symbole im Lieferumfang enthalten
- Maximale Etikettenbreite 50.8 mm
- Empfohlener Verbrauch pro Tag: 1000
- Maximale Druckbreite 45.97 mm
- Druckgeschwindigkeit 38 mm/s
- Auflösung 300 dpi
- Höhe 116.80 mm
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Etikettendrucker |
| Displaytyp | LCD |
| Print Technology | Thermotransfer |
| Länge (metrisch) | 332,70 mm |
| Breite (metrisch) | 241,30 mm |
| Tiefe (metrisch) | 116,80 mm |
| Abmessungen (L x B) | 241,30 x 332,70 mm |
| Farbfunktion | Monochrom |
| Enthält | Hartschalenkoffer mit wiederaufladbarem NiMH-Akku, Netzadapter, USB-Kommunikationskabel, TLS2200-/HandiMark-/Materialrollenadapter, Schnellstartanleitung, Produkt-CD (mit Druckertreiber, Anleitungen, vollständigem Benutzerhandbuch), Reinigungsset |
| Sprachen | Dänisch, Deutsch, Englisch, Finnisch, Französisch, Italienisch, Niederländisch, Norwegisch (Bokmål), Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Schwedisch, Spanisch |
| Mehr anzeigen |