Learn More
Brady™ BMP71 Schwarzweiß-Etikettendrucker
Artikelnummer. 11701096
Change view
Click to view available options
Keyboard Type:
AZERTY
CYRILLIC
QWERTY
QWERTZ
Softwaretyp:
LabelMark
LabelMark, Markware
Workstation
Steckertyp:
EU-Stecker
UK-Stecker
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Keyboard Type Softwaretyp Steckertyp unitSize
11701096 AZERTY LabelMark, Markware EU-Stecker 1 Stück
10618988 AZERTY LabelMark, Markware EU-Stecker 1 Stück
11775593 AZERTY LabelMark, Markware EU-Stecker 1 Stück
11785593 AZERTY LabelMark, Markware EU-Stecker 1 Stück
10385578 CYRILLIC LabelMark, Markware EU-Stecker 1 Stück
11771086 CYRILLIC LabelMark, Markware EU-Stecker 1 Stück
11781086 CYRILLIC LabelMark, Markware EU-Stecker 1 Stück
11554254 QWERTY Workstation EU-Stecker 1 Stück
11584254 QWERTY LabelMark, Markware EU-Stecker 1 Stück
11711096 CYRILLIC LabelMark, Markware EU-Stecker 1 Stück
12870009 QWERTY LabelMark UK-Stecker 1 Stück
10076204 QWERTZ LabelMark, Markware EU-Stecker 1 Stück
11791086 QWERTZ LabelMark, Markware EU-Stecker 1 Stück
13 options
Artikelnummer. 11701096
Marke: Brady™ 710637
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Tragbarer Etikettendrucker
The flagship of Brady's portable printer range, the BMP™71 Mobile Label Printer is a 'high-end' portable cable and wire label printer ideal for the telecom/datacom and electrical markets, but also perfect for printing health and safety signs and labels in a variety of other workplace environments.
  • Electronic and general labelling, laboratory identification, safety identification, wire and cable marking
  • Continuous tape and die cut labels
  • 500+ symbols included
  • Maximum label width 50.8mm
  • Recommended usage per day: 1000
  • Maximum print width 45.97mm
  • Print speed 38mm/sec
  • Resolution 300 dpi
  • Height 116.80mm
Spezifikation
Produkttyp Etikettendrucker
Displaytyp LCD
Print Technology Thermotransfer
Länge (metrisch) 332.70 mm
Breite (metrisch) 241.3 mm
Höhe (metrisch) 116.80 mm
Tiefe (metrisch) 332.70 mm
Abmessungen (L x B) 241.30 x 332.70 mm
Farbfunktion Monochrom
Enthält 2 label rolls, 1 black ribbon cartridge, rechargeable battery, AC adapter, USB communication cable, adapter for TLS2200™ / HandiMark™ material roll, Quick Start Guide, product CD (with printer drivers, examples, comprehensive user manual), cleaning
Sprachen Dutch, English, French, German
Hauptspeicher 200 MB - bis zu 100.000 Etiketten
Druckgeschwindigkeit 38,10 mm/s
Auflösung 300 dpi
Softwaretyp LabelMark, Markware
Anschlusstypen USB
Temperaturbereich (metrisch) 4 to 49° C
Gewicht (metrisch) 2.49 kg
Zur Verwendung mit (Anwendung) Allgemeine Etikettierung und Kennzeichnung von elektronischen Bauteilen, Laborkennzeichnung, Sicherheitsschilder, Draht- und Kabelkennzeichnung
Menge Je 1
Gewährleistung 2 Jahre
Kennwerte der Stromversorgung AC-Adapter, wiederaufladbare Batterie
Keyboard Type AZERTY
Steckertyp EU-Stecker