Learn More
Brady™ BMP71 Schwarzweiß-Etikettendrucker
Artikelnummer. 12870009
Change view
Click to view available options
Keyboard Type:
AZERTY
CYRILLIC
QWERTY
QWERTZ
Softwaretyp:
LabelMark
LabelMark, Markware
Workstation
Steckertyp:
EU-Stecker
UK-Stecker
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Keyboard Type Softwaretyp Steckertyp unitSize
12870009 QWERTY LabelMark UK-Stecker 1 Stück
10618988 AZERTY LabelMark, Markware EU-Stecker 1 Stück
11775593 AZERTY LabelMark, Markware EU-Stecker 1 Stück
11701096 AZERTY LabelMark, Markware EU-Stecker 1 Stück
11785593 AZERTY LabelMark, Markware EU-Stecker 1 Stück
10385578 CYRILLIC LabelMark, Markware EU-Stecker 1 Stück
11771086 CYRILLIC LabelMark, Markware EU-Stecker 1 Stück
11781086 CYRILLIC LabelMark, Markware EU-Stecker 1 Stück
11554254 QWERTY Workstation EU-Stecker 1 Stück
11584254 QWERTY LabelMark, Markware EU-Stecker 1 Stück
11711096 CYRILLIC LabelMark, Markware EU-Stecker 1 Stück
10076204 QWERTZ LabelMark, Markware EU-Stecker 1 Stück
11791086 QWERTZ LabelMark, Markware EU-Stecker 1 Stück
13 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. View return policy
Product Code. 12870009
Brand: Brady™ 710630
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
View alternative products
Tragbarer Etikettendrucker
Das Flaggschiff der tragbaren Brady Drucker, der mobile BMP™71 Etikettendrucker, ist ein hochwertiger tragbarer Drucker für Draht- und Kabeletiketten, der ideal für die Telekommunikation/Datenkommunikation und den elektrischen Bereich ist, sich aber auch perfekt für das Drucken von Gesundheits- und Sicherheitsschildern und -etiketten in einer Vielzahl anderer Arbeitsumgebungen eignet.
  • Elektronische und allgemeine Kennzeichnung, Laborkennzeichnung, Sicherheitskennzeichnung, Draht- und Kabelmarkierung
  • Endlosband und Stanzetiketten
  • 500+ Symbole im Lieferumfang enthalten
  • Maximale Etikettenbreite 50.8 mm
  • Empfohlener Verbrauch pro Tag: 1000
  • Maximale Druckbreite 45.97 mm
  • Druckgeschwindigkeit 38 mm/s
  • Auflösung 300 dpi
  • Höhe 116.80 mm
Specifications
Produkttyp Etikettendrucker
Displaytyp LCD
Print Technology Thermotransfer
Länge (metrisch) 332.70 mm
Breite (metrisch) 241.3 mm
Höhe (metrisch) 116.80 mm
Tiefe (metrisch) 332.70 mm
Abmessungen (L x B) 241.30 x 332.70 mm
Farbfunktion Monochrom
Enthält 2 label rolls, 1 black ribbon cartridge, rechargeable battery, AC adapter, USB communication cable, adapter for TLS2200™ / HandiMark™ material roll, Quick Start Guide, product CD (with printer drivers, examples, comprehensive user manual), cleaning
Sprachen Danish, Dutch, English, Finnish, French, Italian, Norwegian (Bokmål), Polish, Portuguese, Romanian, Spanish, Swedish
Hauptspeicher 200 MB - bis zu 100.000 Etiketten
Druckgeschwindigkeit 38,10 mm/s
Auflösung 300 dpi
Softwaretyp LabelMark
Anschlusstypen USB
Temperaturbereich (metrisch) 4 to 49° C
Gewicht (metrisch) 2.49 kg
Zur Verwendung mit (Anwendung) Allgemeine Etikettierung und Kennzeichnung von elektronischen Bauteilen, Laborkennzeichnung, Sicherheitsschilder, Draht- und Kabelkennzeichnung
Menge Je 1
Gewährleistung 2 Jahre
Kennwerte der Stromversorgung 240 V
Keyboard Type QWERTY
Steckertyp UK-Stecker