missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BMPR-IB/ALK-6 Antibody (477914), Janelia Fluor™ 549, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18570956 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18570956 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18570956 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. FAB5051I

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

BMPR-IB/ALK-6 Monoclonal antibody specifically detects BMPR-IB/ALK-6 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunocytochemistry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen BMPR-IB/ALK-6
Anwendungen Flow Cytometry, Immunocytochemistry, CyTOF
Klassifikation Monoclonal
Klon 477914
Konjugat Janelia Fluor 549
Verdünnung Flow Cytometry, Immunocytochemistry, CyTOF-ready
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias activin receptor-like kinase 6, ALK-6, ALK6CDw293, BMP type-1B receptor, BMPR-1B, bone morphogenetic protein receptor type-1B, bone morphogenetic protein receptor, type IB, CDw293 antigen, EC 2.7.11, EC 2.7.11.30, serine/threonine receptor kinase
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human BMPR-IB/ALK-6, Lys14-Arg126, Accession # O00238
Reinigungsverfahren Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Mesenchymal Stem Cell Markers, Protein Kinase, Stem Cell Markers
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 658
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG2b
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.