Learn More
BMS-378806, MedChemExpress
Beschreibung
BMS-378806 is a potent HIV-1 attachment inhibitor that interferes with CD4-gp120 interactions. BMS-378806 selectively inhibits the binding of HIV-1 gp120 to the CD4 receptor with EC50 of 0.85-26.5 nM in virus.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | BMS-378806 |
| Physikalische Form | Solid |
| CAS | 357263-13-9 |
| Farbe | White |
| Menge | 100 mg |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C22H22N4O4 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | COVID-19-anti-virus |
| Synonym | BMS-806 |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : 16.67 mg/mL (41.02 mM; Need ultrasonic) |
| Mehr anzeigen |