Learn More
BMS-986142, MedChemExpress
Artikelnummer. 16486337
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
5 Milligramm
50 Milligramm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16486337 5 mg 5 Milligramm
16460007 50 mg 50 Milligramm
16424706 100 mg 100 Milligramm
16423618 10 mg 10 Milligramm
16402796 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16486337 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY101856
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress BMS-986142 is a potent and highly selective reversible inhibitor of Bruton's tyrosine kinase (BTK) with an IC50 of 0.5 nM.
BMS-986142 is a potent and highly selective reversible inhibitor of Bruton's tyrosine kinase (BTK) with an IC50 of 0.5 nM.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material BMS-986142
Physikalische Form Solid
CAS 1643368-58-4
Farbe White
Menge 5 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C32H30F2N4O4
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation
Löslichkeitsinformationen DMSO : 125 mg/mL (218.30 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1C2=C(C(F)=CC=C2)N(C)C(N1C3=C(C)[C@]([C@]4=C(F)C=C(C(N)=O)C5=C4C6=C(C[C@@H](C(C)(C)O)CC6)N5)=CC=C3)=O
Molekulargewicht (g/mol) 572.6
Formelmasse 572.6
Reinheit (%) 99.53%
Güte Research