Learn More
IKA™ MISCHGEFAESS 50ML BMT-50G 15-50 ml, Deckel
Alle ansehen IKA Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Gehäuse BMT-50-G
Packungsgröße:
10 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | BMT-50-G Schlauch |
| Volumenbereich (metrisch) | 15 bis 50 ml |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Trockenfräsen trockener und spröder Proben, für die Zellmazeration sowie die Verarbeitung von Materialien, die mit Flüssigkeiten gemischt werden |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Gehäuse BMT-50-G |
| Verpackungsmenge | 10/Packung |