Learn More
IKA™ BMT-50-S-M-Gamma-Röhren
Artikelnummer. 11866820 Alle ansehen IKA Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
BMT-50-S-M
Artikelnummer. 11866820
Marke: IKA™ 0003701700
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Verwenden Sie diese Röhrchen für Anwendungen, bei denen mit Stahlkugeln geschliffen werden muss. IKA™ BMT-50-S-M-Gamma-Röhrchen eignen sich ideal für das Trockenfräsen von trockenen und spröden Proben (z. B. Kaolin, Gips, Farbpigmente, Tabletten), die Zellmazeration und die Verarbeitung von Materialien, die mit Flüssigkeiten gemischt werden.
  • Komponenten: Rohr, Edelstahlkugeln, Deckel
  • Zusätzliche Medienmengen können während des Betriebs hinzugefügt werden
  • Probenahme während des Betriebs
  • Probenvorbereitung unter sterilen Bedingungen
  • Keimfreie Konservierung von Proben (Gewebe, Blut usw.)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp BMT-50-S-M-Röhrchen
Kapazität (metrisch) 50 ml
Zur Verwendung mit (Anwendung) Mediumzufuhr oder Probenextraktion während des Rühr-, Dispergier- oder Mahlprozesses unter sterilen Bedingungen
Zur Verwendung mit (Geräte) BMT-50-S-M
Verpackungsmenge 10/Packung