Learn More
BNIPL Antibody (OTI8F6), Novus Biologicals Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
256.00 € - 550.00 €
Spezifikation
Antigen BNIPL
Klon OTI8F6
Verdünnung Western Blot 1:500-2000
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
30306379
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP3-44929-100ul
100 μL
550.00 €
100 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
30306143
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP3-44929-30ul
30 μL
256.00 €
30 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
BNIPL Monoclonal antibody specifically detects BNIPL in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for Western Blot
Spezifikation
Spezifikation
BNIPL
Western Blot 1:500-2000
Monoclonal
Purified
RUO
Human, Mouse, Rat
bcl-2/adenovirus E1B 19 kDa-interacting protein 2-like protein, BCL2/adenovirus E1B 19kD interacting protein like, BNIP-2 similar, BNIPl-1, BNIPL-2, BNIP-S, PP753
Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 1-203 of human BNIPL(NP_612122) produced in E.coli.
Primary
Store at -20 degrees C. Avoid freeze/thaw cycles.
OTI8F6
Western Blot
Unconjugated
Mouse
Cytokine Research
PBS (pH 7.3) 1% BSA, 50% glycerol
149428
IgG1
>95%