Learn More
Helios Italquartz Boats with Ring Handle, Transparent
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
120 mm x 15 mm
143 mm x 17 mm
180 mm x 15 mm
76 mm x 10 mm
76 mm x 11 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Durchsichtig
- Ringgriff im Lieferumfang enthalten
- Chemisch inert
- Ausgezeichnet elektrisch isolierend
- Ausgezeichnete Robustheit und Haltbarkeit
- Außergewöhnliche thermische Stabilität im Vergleich zu Glas
Spezifikation
Spezifikation
| Bodenform | Flach |
| Farbe | Durchsichtig |
| Material | Quarz |
| Form | Boot |
| Typ | Schiffchen mit Ringgriff |
| Abmessungen (L x B) | 143 mm x 17 mm |
| Länge (metrisch) | 143/33 mm |
| Breite (metrisch) | 17 mm |
| Höhe (metrisch) | 17 mm |