Learn More
Helios Italquartz Boats with Ring Handle, Transparent
Artikelnummer. p-7156858
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
120 mm x 15 mm
143 mm x 17 mm
180 mm x 15 mm
76 mm x 10 mm
76 mm x 11 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15848034
Marke: Helios Italquartz 62P00004
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Boats with ring handle constructed of transparent, durable, resistant, and chemically inert quartz glass.
  • Durchsichtig
  • Ringgriff im Lieferumfang enthalten
  • Chemisch inert
  • Ausgezeichnet elektrisch isolierend
  • Ausgezeichnete Robustheit und Haltbarkeit
  • Außergewöhnliche thermische Stabilität im Vergleich zu Glas
Spezifikation
Bodenform Flach
Farbe Durchsichtig
Material Quarz
Form Boot
Typ Schiffchen mit Ringgriff
Abmessungen (L x B) 76 mm x 10 mm
Länge (metrisch) 76/16 mm
Breite (metrisch) 10 mm
Höhe (metrisch) 10 mm