Learn More
(+/-)-Boc-alpha-Phosphonoglycin-Trimethyl-Ester, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
It is used as Wittig-Horner reagent for preparing (Z)-Boc-protected dehydroamino acid derivatives and saturated, unnatural amino acids by subsequent asymmetric hydrogenation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Wird als Wittig-Horner-Reagenz zur Herstellung (Z)-Boc-geschützter Dehydroaminosäurederivate und gesättigter, unnatürlicher Aminosäuren durch anschließende asymmetrische Hydrierung verwendet.
Löslichkeit
Nicht in Wasser löslich
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Inkompatible Materialien sind starke Oxidationsmittel.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (+/-)-Boc-alpha-phosphonoglycine trimethyl ester |
| Schmelzpunkt | 67°C to 71°C |
| Menge | 1 g |
| Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
| Formelmasse | 297.24 |
| Reinheit (%) | 95% |