Learn More
(+/-)-Boc-alpha-Phosphonoglycin-Trimethyl-Ester, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7028227
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15433287 1 g 1 Gramm
11471030 5 g 5 Gramm
11481030 25 g 25 Gramm
3 options
Artikelnummer. 15433287
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B25421.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 89524-98-1 | C10H20NO7P | 297.24 g/mol
It is used as Wittig-Horner reagent for preparing (Z)-Boc-protected dehydroamino acid derivatives and saturated, unnatural amino acids by subsequent asymmetric hydrogenation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Wird als Wittig-Horner-Reagenz zur Herstellung (Z)-Boc-geschützter Dehydroaminosäurederivate und gesättigter, unnatürlicher Aminosäuren durch anschließende asymmetrische Hydrierung verwendet.
Löslichkeit
Nicht in Wasser löslich
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Inkompatible Materialien sind starke Oxidationsmittel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 89524-98-1
Summenformel C10H20NO7P
Molekulargewicht (g/mol) 297.24
MDL-Nummer MFCD02178893
InChI-Schlüssel LJHAPRKTPAREGO-ZETCQYMHSA-N
Synonym methyl 2-tert-butoxycarbonyl amino-2-dimethoxyphosphoryl acetate, +/--boc-alpha-phosphonoglycine trimethyl ester, n-boc-2-phosphonoglycine trimethyl ester, methyl n-boc-2-dimethylphosphono glycinate, methyl 2-tert-butoxycarbonylamino-2-dimethoxyphosphoryl-acetate, boc-alpha-phosphonoglycine trimethyl ester, n-butoxycarbonyl trimethylphosphonoglycine, methyl 2-tert-butoxy carbonyl amino-2-dimethoxyphosphoryl acetate, boc-a-phosphonoglycine trimethyl ester, boc-?-phosphonoglycine trimethyl ester
PubChem CID 397380
IUPAC-Name Methyl-2-dimethoxyphosphoryl-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]acetat
SMILES COC(=O)[C@@H](NC(=O)OC(C)(C)C)P(=O)(OC)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (+/-)-Boc-alpha-phosphonoglycine trimethyl ester
Schmelzpunkt 67°C to 71°C
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 297.24
Reinheit (%) 95%