Learn More
Boc-D-4,4'-Biphenylalanin, TRC
Artikelnummer. 30337874
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30337874 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30337874 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB642900500MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Boc-D-4,4'-biphenylalanine
CAS 128779-47-5
Summenformel C20H23NO4
Menge 500 mg
Synonym (αR)-α-[[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]amino]-[1,1'-biphenyl]-4-propanoic Acid, (R)-α-[[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]amino]-[1,1'-biphenyl]-4-propanoic Acid, (R)-3-(Biphenyl-4-yl)-2-[(tert-butoxycarbonyl)amino]propionic Acid
InChI-Formel InChI=1S/C20H23NO4/c1-20(2,3)25-19(24)21-17(18(22)23)13-14-9-11-16(12-10-14)15-7-5-4-6-8-15/h4-12,17H,13H2,1-3H3,(H,21,24)(H,22,23)/t17-/m1/s1
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](Cc1ccc(cc1)c2ccccc2)C(=O)O
IUPAC-Name (2R)-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]-3-(4-phenylphenyl)propansäure
Molekulargewicht (g/mol) 341.4
Formelmasse 341.1627