Learn More
Boc-Db-Homophenylalanin, TRC
Artikelnummer. 30338960
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30338960 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30338960 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB6562351G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Boc-D-beta-homophenylalanine
CAS 101555-61-7
Summenformel C15H21NO4
Menge 1 g
Synonym (R)-β-[[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]amino]-benzenebutanoic acid
InChI-Formel InChI=1S/C15H21NO4/c1-15(2,3)20-14(19)16-12(10-13(17)18)9-11-7-5-4-6-8-11/h4-8,12H,9-10H2,1-3H3,(H,16,19)(H,17,18)/t12-/m1/s1
SMILES O=C(OC(C)(C)C)N[C@@H](CC(O)=O)CC1=CC=CC=C1
IUPAC-Name (R)-3-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-4-phenylbutansäure
Molekulargewicht (g/mol) 279.33
Formelmasse 279.15