Learn More
BOC-D-FMK, MedChemExpress
Artikelnummer. 16475568
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
50 Milligramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16475568 10 mg -
16451737 50 mg 50 Milligramm
16448267 5 mg -
16431329 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16475568 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY13229
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Boc-D-FMK is a cell-permeable, irreversible and broad spectrum caspase inhibitor. Boc-D-FMK inhibits apoptosis stimulated by TNF-α with an IC50 of 39 μM.
Boc-D-FMK is a cell-permeable, irreversible and broad spectrum caspase inhibitor. Boc-D-FMK inhibits apoptosis stimulated by TNF-α with an IC50 of 39 μM.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material BOC-D-FMK
CAS 634911-80-1
Farbe Light Yellow
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C11H18FNO5
Menge 10 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : 100 mg/mL (379.85 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(CC(C(CF)=O)NC(OC(C)(C)C)=O)OC
Molekulargewicht (g/mol) 263.26
Formelmasse 263.26
Reinheit (%) 95.0%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death