Learn More
BOC-L-Asparaginsäure-4-Methylester, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10366644 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10366644 1 g 1 Gramm
10515154 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10366644 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 426230010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 59768-74-0 | C10H17NO6 | 247.25 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 59768-74-0
Summenformel C10H17NO6
Molekulargewicht (g/mol) 247.25
MDL-Nummer MFCD00078971
InChI-Schlüssel WFPSMPYVXFVVFA-UHFFFAOYNA-N
Synonym boc-asp ome-oh, boc-l-aspartic acid 4-methyl ester, s-2-tert-butoxycarbonyl amino-4-methoxy-4-oxobutanoic acid, boc-asp ome-oh.dcha, s-2-tert-butoxycarbonylamino-4-methoxy-4-oxobutanoic acid, 2s-2-tert-butoxy carbonyl amino-4-methoxy-4-oxobutanoic acid, 2s-2-tert-butoxy carbonylamino-3-methoxycarbonyl propanoic acid, boc-asp ome, pubchem12100
PubChem CID 10977771
SMILES COC(=O)CC(NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material BOC-L-Aspartic acid 4-methyleester
Farbe Farblos bis Gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Spezifische Drehung −5° to −7° (20°C, 589nm) (c=2, MeOH)
IUPAC-Name 2-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}-4-methoxy-4-oxobutansäure
Menge 1 g
Formelmasse 247.25
Reinheit (%) ≥97.5% (Acid)
Physikalische Form Lösung