Learn More
Boc-Lys(Z)-OH N-Phenylmethoxycarbonyl, TRC
Artikelnummer. 30346876
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30346876 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30346876 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB6570701G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Boc-Lys(Z)-OH N-Phenylmethoxycarbonyl
CAS 2389-45-9
Summenformel C19H28N2O6
Menge 1 g
Synonym (2S)-6-(Benzyloxycarbonylamino)-2-(tert- butoxycarbonylamino)hexanoic acid, (Carbobenzoxy)(carbo-tert-butoxy)lysine, Boc-L-Lys(Z)OH, Boc-Lys(Z)-OH, N2-tert-Butoxycarbonyl-N6- benzyloxycarbonyl-L-lysine, N6-Benzyloxycarbonyl-N2-tert-butoxycarbonyl-L-lysine, NSC 334368, Nalpha-(tert-Butyloxycarbonyl)-Nepsilon-(benzyloxycarbonyl)-L- lysine, Nalpha-tert-Butoxycarbonyl-Nepsilon-benzyloxycarbonyl-L-lysine
InChI-Formel InChI=1S/C19H28N2O6/c1-19(2,3)27-18(25)21-15(16(22)23)11-7-8-12-20-17(24)26-13-14-9-5-4-6-10-14/h4-6,9-10,15H,7-8,11-13H2,1-3H3,(H,20,24)(H,21,25)(H,22,23)/t15-/m0/s1
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CCCCNC(=O)OCc1ccccc1)C(=O)O
IUPAC-Name (2S)-2-[(2-Methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]-6-(phenylmethoxycarbonylamino)hexansäure
Molekulargewicht (g/mol) 380.44
Formelmasse 380.1947