missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Boc-N-methyl-L-alanine, TRC

Artikelnummer. 30338714
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
30338714 100 mg 100 Milligramm
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30338714

Marke: Toronto Research Chemicals TRCB656955100MG

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Boc-N-methyl-L-alanine
CAS 16948-16-6
Summenformel C9H17NO4
Menge 100 mg
Synonym N-[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]-N-methyl-L-alanine, (S)-2-[(tert-Butoxycarbonyl)(methyl)amino]propanoic Acid, N-Methyl-N-(tert-butyloxycarbonyl)alanine, N-tert-Butoxycarbonyl-N-methylalanine
InChI-Formel InChI=1S/C9H17NO4/c1-6(7(11)12)10(5)8(13)14-9(2,3)4/h6H,1-5H3,(H,11,12)/t6-/m0/s1
SMILES C[C@H](N(C)C(=O)OC(C)(C)C)C(=O)O
IUPAC-Name (2S)-2-[methyl-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonyl]amino]propanoic acid
Molekulargewicht (g/mol) 203.24
Formelmasse 203.1158
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.