Learn More
Boc-Pyr-OH, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Boc-Pyr-OH |
| CAS | 53100-44-0 |
| Summenformel | C10 H15 N O5 |
| Menge | 5 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C10H15NO5/c1-10(2,3)16-9(15)11-6(8(13)14)4-5-7(11)12/h6H,4-5H2,1-3H3,(H,13,14)/t6-/m0/s1 |
| SMILES | CC(C)(C)OC(=O)N1[C@@H](CCC1=O)C(=O)O |
| IUPAC-Name | (2S)-1-[(2-Methylpropan-2-yl)oxycarbonyl]-5-oxopyrrolidin-2-carbonsäure |
| Molekulargewicht (g/mol) | 229.23 |
| Formelmasse | 229.095 |