Learn More
Molecular Probes™ BODIPY™ FL EDA, 4,4-Difluoro-5,7-Dimethyl-4-Bora-3a,4a-Diaza-s-Indacene-3-Propionyl Ethylenediamine, Hydrochloride
Artikelnummer. 11530276
Click to view available options
Menge:
5 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 11530276
Marke: Molecular Probes™ D2390
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
4,4-Difluor-5,7-Dimethyl-4-Bora-3a,4a-Diaza-s-Indacen-3-Propionyl-Ethylendiamin, Hydrochlorid (BODIPY™ FL EDA)
BODIPY™ FL EDA lässt sich reversibel mit Aldehyden und Ketonen zu einer Schiff-Base koppeln, die durch Natriumborhydrid (NaBH4) oder Natriumcyanborhydrid (NaCNH3) zu einem stabilen Aminderivat reduziert werden kann. Carboxylsäuren von Proteinen und anderen wasserlöslichen Biopolymeren können in wässriger Lösung mit wasserlöslichen Carbodiimiden wie EDAC (E2247) an dieses Molekül gekoppelt werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 5 mg
Produkttyp FL EDA
Inhalt und Lagerung Bei -5 bis -30 °C lagern und vor Licht schützen.
Chemische Reaktivität Carbonsäure, Keton, Aldehyd
Versandbedingung Raumtemperatur
Reaktiver Teil Amin, Ethylendiamin
Marker oder Farbstoff BODIPY™ FL
Markertyp BODIPY Farbstoffe
Produktlinie BODIPY