Learn More
Invitrogen™ BODIPY™ FL Maleimide (BODIPY™ FL N-(2-Aminoethyl))Maleimide)
Artikelnummer. 11584137
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11584137 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 11584137 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. B10250
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
BODIPY™ FL Maleimid (BODIPY™ FL N-(2-Aminethyl)-maleimid)
The thiol-reactive BODIPY™ FL maleimide produces electronically neutral dye conjugates that are spectrally similar to the negatively charged fluorescein dye. This dye's lack of ionic charge results in minimal effects on the isoelectric points of standard proteins conjugated with this fluorophore. The small size and relatively long excited-state lifetime of BODIPY™ FL dye has proven useful for studying ligand-receptor interaction by fluorescence polarization. In addition, BODIPY™ FL dye has little or no spectral overlap with longer-wavelength dyes such as tetramethylrhodamine and Texas Red™ dye, making it a useful green fluorophore for multicolor applications.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 5 mg
Produkttyp Maleimid
Inhalt und Lagerung Bei -5 bis -30 °C lagern und vor Licht schützen.
Chemische Reaktivität Thiol
Versandbedingung Raumtemperatur
Reaktiver Teil Maleimid
Marker oder Farbstoff BODIPY™ FL
Markertyp BODIPY Farbstoffe
Produktlinie BODIPY